676380
Valproic Acid sodium salt
≥98% (HPLC), solid, HDAC1 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Valproic Acid, Sodium Salt, 2-Propylpentanoic Acid, Na
104,00 $
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
About This Item
104,00 $
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Valproic Acid, Sodium Salt, A cell-permeable, short-chained fatty acid that inhibits histone deacetylase (IC₅₀ = 400 µM for HDAC1).
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 9913
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
400 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(CCC)CCC
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
HDAC1
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Knupfer, M.M., et al. 2001. Anticancer Res.21, 347.
Phiel, C.J., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 36734.
Vaden, D.L., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 15466.
Yuan, P.X., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 31674.
Chen, G., et al. 1999. J. Neurochem.72, 1327.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable