658551
AG 1296
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive, inhibitor of PDGF receptor kinase and blocks signaling of human PDGF α-receptors and β-receptors.
Synonyme(s) :
AG 1296, 6,7-Dimethoxy-3-phenylquinoxaline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PDGFR kinase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tse, KF., et al. 2001. Leukemia15, 1001.
Strutz, F., et al. 2001. Kidney Int.59, 579.
Kovalenko, M., et al. 1997. Biochemistry 36, 6260.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res. 54, 6106.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3