658550
AG 1295
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of platelet-derived growth factor (PDGF) receptor kinase (IC₅₀ = 500 nM) and PDGF-dependent DNA synthesis (IC₅₀ = 2.5 µM) in Swiss/3T3 cells.
Synonyme(s) :
AG 1295, 6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
dichloromethane: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H14N2/c1-11-8-14-15(9-12(11)2)18-16(10-17-14)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
FQNCLVJEQCJWSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PDGFR kinase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res.54, 6106.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3