Documents
I3909
Sigma-Aldrich
Ionomycine calcium salt
Ready Made Solution, from Streptomyces conglobatus, 1 mM in DMSO
Synonyme(s) :
Calcium Ionophore Ionomycin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H70CaO9
Poids moléculaire :
747.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Source biologique
Streptomyces conglobatus
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Durée de conservation
2 yr
Conditions de stockage
(Tightly closed. )
Concentration
1 mM in DMSO
Couleur
colorless
Pf
18.4 °C
Solubilité
DMSO: 1 mM
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell membrane | interferes
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
Clé InChI
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
Description générale
L'ionomycine est un ionophore calcique communément dérivé de la bactérie Streptomyces conglobatus qui facilite le transport des ions calcium à travers les membranes cellulaires. Il s'agit d'un outil puissant pour étudier la signalisation calcique et son rôle dans divers processus biologiques, notamment l'activation cellulaire, la sécrétion, la prolifération et l'apoptose.
L'ionomycine est couramment utilisée dans les expériences de biologie cellulaire pour induire une hausse rapide et maîtrisée des taux de calcium intracellulaires. Cela permet d'étudier les effets en aval des voies de signalisation calcique, telles que l'activation des enzymes, la sécrétion d'hormones et les variations d'expression des gènes. L'ionomycine permet aussi d'investiguer le rôle du calcium dans certains processus cellulaires comme la mort cellulaire, l'activation des cellules immunitaires et la contraction des muscles. L'ionomycine peut par exemple servir à induire l'apoptose dans des cellules cancéreuses, à étudier l'activation des lymphocytes T ou à évaluer le rôle du calcium dans la contraction musculaire.
Application
L'ionomycine peut servir à :
  • étudier la signalisation calcique et son rôle dans divers processus biologiques.
  • investiguer les taux de calcium intracellulaires, les enzymes dépendant du calcium et les réponses cellulaires déclenchées par l'afflux de calcium.
  • induire une hausse rapide et maîtrisée des taux de calcium intracellulaires dans les expériences de biologie cellulaire.
  • déterminer certains mécanismes cellulaires et certaines voies de signalisation en l'associant à d'autres substances, comme des indicateurs de calcium fluorescents ou des activateurs de protéine kinase.
L'ionomycine a été utilisée :
  • pour induire une démyélinisation centrale.
  • pour inhiber les canaux TREK-1 dans des glandes surrénales de bovins.
  • pour réguler la division cellulaire des lymphocytes B matures.
Actions biochimiques/physiologiques
L'ionomycine est un antibiotique ionophore qui se lie aux cations Pb2+ et Ca2+ et qui en constitue un moyen de transport mobile efficace.
Mode d'action : Facilite le transfert des ions calcium (Ca2+) à travers les membranes biologiques.
Spectre antimicrobien : Produit actif contre les bactéries à Gram positif.
L'ionomycine est un antibiotique ionophore qui se lie aux cations Pb2+ et Ca2+ et qui en constitue un moyen de transport mobile efficace. L'ionomycine est plus efficace que l'ionophore A23187 comme moyen de transport mobile des ions Ca2+. Elle n'est pas fluorescente. Elle permet d'étudier le transport des ions Ca2+ à travers les membranes biologiques et induit une dégénérescence apoptotique des neurones corticaux embryonnaires.
Caractéristiques et avantages
  • Solution prête à l'emploi qui réduit le temps de préparation.
  • Outil efficace pour étudier la signalisation calcique et son rôle dans divers processus biologiques.
  • Permet de manipuler rapidement et de façon maîtrisée les taux de calcium intracellulaires.
  • Produit polyvalent, couramment rencontré dans la recherche en biologie cellulaire.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
K M Kim et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 148(6), 1797-1803 (1992-03-15)
The growth of a human B lymphoma cell line B104, an experimental model for mature B cells, was inhibited by ionomycin but not 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Ionomycin inhibited B104 cells from entering into the M phase of the cell cycle without
K J Smith et al.
Brain : a journal of neurology, 117 ( Pt 6), 1351-1356 (1994-12-01)
The effects of injecting the calcium-selective ionophore, ionomycin, into myelinated tracts in the dorsal columns of adult rat spinal cords were examined electron microscopically. In vivo, ionomycin induced a primary vesicular demyelination, together with a variable degree of axonal degeneration
Fabio Arturo Iannotti et al.
British journal of pharmacology, 176(10), 1568-1584 (2018-08-04)
Duchenne muscular dystrophy (DMD), caused by dystrophin deficiency, results in chronic inflammation and irreversible skeletal muscle degeneration. Moreover, the associated impairment of autophagy greatly contributes to the aggravation of muscle damage. We explored the possibility of using non-euphoric compounds present
Thorsten Schäfer et al.
Allergy, 65(10), 1242-1255 (2010-03-27)
Mast cells are secretory immune cells whose degranulation can provoke acute allergic reactions. It is presently unclear, however, whether an individual mast cell can repeatedly degranulate or turns dysfunctional after a single antigen stimulus. This work thus aims to better
John J Enyeart et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 301(3), C619-C629 (2011-05-27)
Bovine adrenocortical cells express bTREK-1 K(+) (bovine KCNK2) channels that are inhibited by ANG II through a Gq-coupled receptor by separate Ca(2+) and ATP hydrolysis-dependent signaling pathways. Whole cell and single patch clamp recording from adrenal zona fasciculata (AZF) cells
Articles
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).