Documents
5.89569
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
≥99.9%, anhydrous
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup