5677
Spermine, Tetrahydrochloride
Synonyme(s) :
Spermine, Tetrahydrochloride
373,00 $
About This Item
373,00 $
Produits recommandés
Description
RTECS - EJ7230000
Merck USA index - 14, 8743
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H2]CCC[N+H3]
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Clé InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
phospholipase C α
nNOS
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Escargueil-Blanc, I., et al. 1994. FASEB J.8, 1075.
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Tompkins, T.A. and Moscarello, M.A. 1994. Biochim. Biophys. Acta1206, 1208.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Ask, A., et al. 1992. Cancer Lett.66, 29.
Chida, N., et al. 1992. Brain Res.593, 57.
Khan, A.U., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11428.
Messena, L., et al. 1992. J. Leukoc. Biol. 52, 585.
Pawelczyk, T., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.297, 328.
Shantz, L.M., et al. 1992. Biochem. J.288, 511.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable