5.43840
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous
for HPLC LiChropur™
Synonyme(s) :
Sodium dihydrogen phosphate anhydrous, Sodium biphosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
850 g/L
Masse volumique apparente
940 kg/m3
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- For the mobile phase in RP-HPLC for the simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride and meclizine hydrochloride in pharmaceutical formulations.
- In the heparin hydrolysis.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.