Documents
1.06559
Supelco
Phosphate de sodium dibasic
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-448-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perte
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
250 °C (decomposition)
Solubilité
77 g/L
Masse volumique apparente
880 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 8.9 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Particle size (0.2 - 1 mm): about 90 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.2 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable