528282
Polo-like Kinase Inhibitor I
The Polo-like Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 916985-21-2, controls the biological activity of Polo-like Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Polo-like Kinase Inhibitor I, 5-(5,6-Dimethoxybenzimidazol-1-yl)-3-(4-methanesulfonyl-benzyloxy)-thiophene-2-carboxamide, Plk Inhibitor I, Plk Inhibitor I, 5-(5,6-Dimethoxybenzimidazol-1-yl)-3-(4-methanesulfonyl-benzyloxy)-thiophene-2-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H21N3O6S2/c1-29-17-8-15-16(9-18(17)30-2)25(12-24-15)20-10-19(21(32-20)22(23)26)31-11-13-4-6-14(7-5-13)33(3,27)28/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,23,26)
Clé InChI
YYZTVTZCYVZGRB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Polo-like Kinase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable