Documents
I7018
Sigma-Aldrich
3-Isobutyl-1-méthylxanthine
≥99%, BioUltra
Synonyme(s) :
1-Méthyl-3-isobutylxanthine, 3,7-Dihydro-1-méthyl-3-(2-méthylpropyl)-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-méthyl-2,6(1H,3H)-purinedione, IBMX
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro Beilstein :
247859
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Impuretés
<0.005% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
<0.1%
Pf
200-201 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble 1 M (with gentle warming)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): <0.05%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.005%
K: <0.05%
Mg: <0.005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
La 3-isobutyl-1-méthylxanthine, un inhibiteur de l′adénosine 3′,5′-monophosphate cyclique phosphodiestérase (AMPc PDE), a été utilisée :
  • Pour la différenciation adipogène.
  • En culture cellulaire.
  • Pour la différenciation de préadipocytes 3T3-L1.
Actions biochimiques/physiologiques
L′augmentation du taux d′AMPc, résultant de l′inhibition de la phosphodiestérase par l′IBMX, active la PKA, ce qui provoque une diminution de la prolifération, une hausse de la différenciation et l′induction de l′apoptose. L′IBMX inhibe la libération, induite par la phényléphrine, de 5-hydroxytryptamine par les cellules épithéliales neuroendocrines de la muqueuse des voies respiratoires (CI50 : 1.3 μM). L′IBMX sert aussi d′antagoniste du récepteur de l′adénosine. Il a été montré que l′IBMX inhibe les canaux ioniques de la jonction neuromusculaire, des cellules GH3 et des cellules des muscles lisses vasculaires. L′IBMX induit la libération de calcium à partir des réserves intracellulaires des neurones sensoriels.
Caractéristiques et avantages
  • Analyse d′éléments traces par ICP.
  • Analyse par ICP de la teneur en éléments traces de type soufre (sous forme de sulfate) et phosphore (sous forme de phosphate).
  • Analyse par chromatographie d′échange d′ions de la teneur en ammonium à l′état de trace.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Distinct roles of the phosphatidate phosphatases lipin 1 and 2 during adipogenesis and lipid droplet biogenesis in 3T3-L1 cells
Sembongi H, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M113 (2013)
Preferential apelin-13 production by the proprotein convertase PCSK3 is implicated in obesity
Shin K, et al.
FEBS Open Bio, 3(1), 328-333 (2013)
The next generation of phosphodiesterase inhibitors: structural clues to ligand and substrate selectivity of phosphodiesterases.
David T Manallack et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(10), 3449-3462 (2005-05-13)
Ryan D Rose et al.
Theriogenology, 79(1), 142-148 (2012-10-30)
Physical removal of mammalian cumulus-oocyte complexes (COCs) from ovarian follicles results in spontaneous resumption of meiosis, largely because of a decrease in cAMP concentrations, causing asynchrony between cytoplasmic and nuclear maturation and decreased oocyte developmental competence. The aim of this
Masayoshi Higuchi et al.
Stem cells and development, 22(6), 878-888 (2012-10-03)
Both reactive oxygen species (ROS) and Forkhead box O (FOXO) family transcription factors are involved in the regulation of adipogenic differentiation of preadipocytes and stem cells. While FOXO has a pivotal role in maintaining cellular redox homeostasis, the interactions between