524403
Pravastatin, Sodium Salt
A water-soluble, competitive 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that potently blocks in vivo cholesterol synthesis (Ki = ~1 nM).
Synonyme(s) :
Pravastatin, Sodium Salt, (βR,δR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,δ,6-trihydroxy-2-methyl-8[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxyl]-1-naphthaleneheptanoic Acid Na, 3β-Hydroxycompactin, Na
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
Clé InChI
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
AMG-CoA reductase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Hamelin, B.A., and Turgeon, J., 1998. Trends Pharmacol. Sci.19, 26.
Narisawa, T., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res.87, 798.
Cohen, L.H., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2203.
Koga, T., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta.1045, 115.
Yoshino, G., et al. 1986. Diabetes Res. Clin. Pract. 2, 179
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable