P4498
Pravastatin sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
(βR, δR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β, δ,6-trihydroxy-2-methyl-8[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxyl]-1-naphthaleneheptanoic acid sodium hydrate, Eptastatin sodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
171.2-173 °C
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H][C@@](O)(CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@]12[H])C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
Clé InChI
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
Informations sur le gène
human ... HMGCR(3156)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research