Principaux documents
492899
Sigma-Aldrich
Nuclease, Staphylococcus aureus
Cleaves RNA and DNA to produce oligo- and mononucleotides with terminal 3′-phosphate groups.
Synonyme(s) :
Nuclease, Staphylococcus aureus
15 KU
362,00 $
362,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
15 KU
362,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
362,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Staphylococcus aureus
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥15,000 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
off-white
Solubilité
aqueous buffer: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Native Stapylococcus aureus nuclease. Cleaves RNA and DNA to produce oligo- and mononucleotides with terminal 3′-phosphate groups. Also used to convert standard rabbit reticulocyte cell-free extracts (lysate) into mRNA-dependent protein synthesis systems. Note: 1 KU = 1000 units.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will release a sufficient amount of acid-soluble oligonucleotides to produce an absorbance increase of 1 at 260 nm in 30 min at 37°C.
Autres remarques
Krupp, G., and Gross, H.J. 1979. Nucleic Acids Res.6, 3481.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable