Principaux documents
N3755
Sigma-Aldrich
Nucléase, micrococcale from Staphylococcus aureus
100-300 units/mg protein
Synonyme(s) :
Nucléase micrococcale, Endonucléase micrococcale, Endonucléase, micrococcale, MNase
50 UNITS
231,00 $
200 UNITS
521,00 $
500 UNITS
1 170,00 $
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 UNITS
231,00 $
200 UNITS
521,00 $
500 UNITS
1 170,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
231,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Staphylococcus aureus
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
100-300 units/mg protein
Composition
Protein, ≥40% E1%/280 (Balance primarily sodium citrate)
Technique(s)
DNA purification: suitable
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Application
La nucléase de Staphylococcus aureus a été utilisée dans une étude évaluant la coagulase et des souches thermorésistantes présentes chez l'animal. [1] Elle a également été utilisée dans une étude sur la caractéristique d'expression de deux gènes de S. aureus qui codent deux nucléases thermostables. [2]
Actions biochimiques/physiologiques
Hydrolyse les liaisons 5′-phosphodiester de l'ADN
Le clivage de l'ADN par la nucléase micrococcale est plus important à l'extrémité 5′ des nucléotides A ou T qu'au niveau des nucléotides G ou C. [3]
Définition de l'unité
Une unité produit 1,0 μmol de polynucléotides d'ADN natif solubles en milieu acide par minute, à pH 8,8 et à 37 °C, d'après EM/260 = 10 000 pour le mélange de nucléotides.
Autres remarques
Remarque : 1 μmol = environ 85 unités A260, où une unité A260 équivaut à une ΔA260 de 1,0 en 30 minutes, à pH 8,8 et à 37 °C, dans un volume réactionnel de 3,55 ml. Trajet optique = 1 cm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C Dingwall et al.
Nucleic acids research, 9(12), 2659-2673 (1981-06-25)
The substrate specificity of micrococcal nuclease (EC 3.1.4.7.) has been studied. The enzyme recognises features of nucleotide composition, nucleotide sequence and tertiary structure of DNA. Kinetic analysis indicates that the rate of cleavage is 30 times greater at the 5'
Yu Hu et al.
Foodborne pathogens and disease, 9(3), 265-271 (2012-03-03)
Thermonuclease is known as a specific virulence factor in Staphylococcus aureus. It is widely used as a genetic marker for detection of S. aureus in various types of food. Previous studies have revealed the existence of two functional thermostable nucleases
Coagulase and Heat-resistant Nuclease Producing Staphylococcus epidermidis Strains from Animals
DEVRIESE, L. and P. OEDING
Journal of Applied Microbiology, 39, 197-207 (1975)
Julien Roche et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(39), 14610-14618 (2013-08-31)
The time required to fold proteins usually increases significantly under conditions of high pressure. Taking advantage of this general property of proteins, we combined P-jump experiments with NMR spectroscopy to examine in detail the folding reaction of staphylococcal nuclease (SNase)
Oliver Rothfuss et al.
Human molecular genetics, 18(20), 3832-3850 (2009-07-21)
Mutations in the parkin gene are the most common cause of recessive familial Parkinson disease (PD). Parkin has been initially characterized as an ubiquitin E3 ligase, but the pathological relevance of this activity remains uncertain. Recently, an impressive amount of