480060
Necrosis Inhibitor, IM-54
The Necrosis Inhibitor, IM-54, also referenced under CAS 861891-50-1, selectively blocks oxidative stress-induced necrotic cell death. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Necrosis Inhibitor, IM-54, 2-(1H-Indol-3-yl)-3-pentylamino-maleimide
268,00 $
About This Item
268,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow-orange
Solubilité
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1(C(=O)C(=C(C1=O)c2c3c([n](c2)C)cccc3)NCCCCC)C
InChI
1S/C19H23N3O2/c1-4-5-8-11-20-17-16(18(23)22(3)19(17)24)14-12-21(2)15-10-7-6-9-13(14)15/h6-7,9-10,12,20H,4-5,8,11H2,1-3H3
Clé InChI
SGLOMINNEBLJFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Blocks oxidative stress-induced necrotic cell death
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable