480073
Necrosulfonamide
≥95% (HPLC), solid, MLKL inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, Necrosis Inhibitor III, Mixed Lineage Kinase Domain-Like Protein Inhibitor, Necrosome Inhibitor II, Necrosulfonamide, (E)-N-(4-(N-(3-Methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)-3-(5-nitrothiophene-2-yl)acrylamide
About This Item
Produits recommandés
product name
MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, CAS 432531-71-0, is a cell-permeable inhibitor that covalently modifies Cys88 and blocks human MLKL adaptor function.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+
Clé InChI
FNPPHVLYVGMZMZ-XBXARRHUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
human MLKL
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sun, L., et al. 2012. Cell 148, 213.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable