Principaux documents
654255
Sigma-Aldrich
TNF-α Antagonist
≥95% (HPLC), lyophilized, TNF-α antagonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
TNF-α Antagonist, TNF Antagonist, WP9QY, Tumor Necrosis Factor Antagonist, TNF-TNFR Signaling Inhibitor I
1 MG
389,00 $
389,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
389,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C58H71N11O15S2
Poids moléculaire :
1226.38
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
389,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TNF-α Antagonist, The TNF-α Antagonist controls the biological activity of TNF-α.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
An exocyclic peptidomimetic that acts as a TNF-α antagonist (IC50 = 5 µM) in binding assay. Blocks TNF-α-mediated apoptosis in mouse L929 cells. Exhibits about twofold higher activity than other known WP5 binding site derived mimetics. Designation WP9QY arises from the binding to the WP9 binding site of the TNF-β/TNF-receptor(I) complex as template, and the introduction of amino acids, Gln and Tyr.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 µM as TNF-α antagonist
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
H-Tyr-Cys-Trp-Ser-Gln-Tyr-Leu-Cys-Tyr-OH (disulfide bond: 2 → 8)
Autres remarques
Takasaki, W., et al. 1997. Nat. Biotechnol. 15, 1266.
Informations légales
Sold under license of U.S. Patent 6,265,535.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable