SML1414
Liproxstatin-1
>98% (HPLC), powder, ferroptosis inhibitor
Synonyme(s) :
N-[(3-Chlorophenyl)methyl]-spiro[piperidine-4,2′(1′H)-quinoxalin]-3′-amine, N-[(3-chlorophenyl)methyl]spiro[4H-quinoxaline-3,4′-piperidine]-2-amine
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Liproxstatin-1, >98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
>98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
InChI
1S/C19H21ClN4/c20-15-5-3-4-14(12-15)13-22-18-19(8-10-21-11-9-19)24-17-7-2-1-6-16(17)23-18/h1-7,12,21,24H,8-11,13H2,(H,22,23)
Clé InChI
YAFQFNOUYXZVPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable