475941
Myokinase, Yeast
Synonyme(s) :
Myokinase, Yeast, Adenylate Kinase, ATP:AMP Phosphotransferase
157,00 $
About This Item
157,00 $
Produits recommandés
Forme
lyophilized
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥10 units/mg solid
≥200 U/mg
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
pl
5.7
Solubilité
water: 1 mg/mL
Activité étrangère
ATPase ≤0.01%
Phosphoglycerate kinase ≤0.1%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Schricker, R., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 28757.
Magdolen, V., et al. 1987. Curr. Genet.12, 405.
Tomasselli, A.G., et al. 1986. Eur. J. Biochem.155, 111.
Ito, Y., et al. 1980. Eur. J. Biochem.105, 85.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable