411543
Mouse Anti-Human IgG₁, Fc Fragment Specific (HP6069) Biotin Conjugate
liquid, clone HP6069, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP6069, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: ≤0.1%
Human IgG3: ≤0.2%
Human IgG4: ≤0.1%
Human IgM: ≤0.1%
Human IgA: ≤0.1%
Human IgE: ≤0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: <0.02%
Human IgG3: <0.02%
Human IgG4: <0.02%
Human IgM: <0.02%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.001%
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable