Principaux documents
40-50015
Millipore
Liquide de gaine, 20 l
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NA.51
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 20 L
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les instruments FLEXMAP 3D, Luminex 100 et Luminex 200 ont besoin de liquide de gaine comme milieu de transport pour acheminer l'échantillon jusqu'à l'optique de l'appareil.
Application
Pour les systèmes FlexMAP 3D, Luminex 200 et Luminex 100
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : #SHEATHFLUID
Informations complémentaires : La référence 40-50015 a été remplacée par la référence 40-50021.
Informations légales
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable