40-50023
xMAP® Sheath Concentrate PLUS, RUO
Synonyme(s) :
40-50000, 4050000, FLEXMAP 3D, FlexMAP, Luminex, SHEATHFLUID PLUS Concentrate, flexmap, lx100, lx200, sheath fluid, sheathfluid PLUS
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Tips help choose the right MILLIPLEX® assay, ensuring compatibility and providing guidance for multiplex workflows.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.