317210
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis.
Synonyme(s) :
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt, 1-(2-Nitro-4,5-dimethoxyphenyl)-1,2-diaminoethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na, Dimethoxynitrophenamine, 4Na
538,00 $
About This Item
538,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥93% (HPLC)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zucker, R.S. 1993. Cell Calcium 14, 87.
McCray, J.A., et al. 1992. Biochemistry31, 8856.
Delaney, K.R., and Zucker, R.S. 1990. J. Physiol.426, 473.
Kaplan, J.H., and Ellis-Davies, G.C. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 6571.
Morad, M., et al. 1988. Science241, 842.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable