Principaux documents
900891
Sigma-Aldrich
Azo biotin-azide
Synonyme(s) :
Diazo biotin-azide
10 MG
343,00 $
343,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
343,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H45N9O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
711.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
Nomenclature NACRES :
NA.22
343,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCN=[N+]=[N-])O
InChI
1S/C33H45N9O7S/c34-42-37-12-11-23-5-10-28(43)26(21-23)41-40-25-8-6-24(7-9-25)32(45)36-14-16-48-18-20-49-19-17-47-15-13-35-30(44)4-2-1-3-29-31-27(22-50-29)38-33(46)39-31/h5-10,21,27,29,31,43H,1-4,11-20,22H2,(H,35,44)(H,36,45)(H2,38,39,46)/b41-40+/t27-,29-,
Clé InChI
VQJUOWXTLWKWGJ-GKVYSXGOSA-N
Application
Azo biotin-azide is a linker that contains a biotin moiety connected to an azide group through a spacer arm containing a diazo group that can be cleaved with 50 mM sodium dithionite solution. The biotin can be captured by streptavidin and the azide can react with terminal or strained alkynes.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chemical Modification and Organelle?Specific Localization of Orlistat?Like Natural?Product?Based Probes.
Yang P Y, et al.
Chemistry - An Asian Journal, 6(10), 2762-2775 (2011)
A chemoselective cleavable fluorescence turn-ON linker for proteomic studies.
Liew S S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(100), 13332-13335 (2017)
Articles
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Il peut se révéler difficile de choisir l'agent de réticulation qui conviendra à vos recherches en biochimie ou en bioconjugaison. Notre guide de sélection peut vous aider à trouver la solution idéale pour vos applications.