Principaux documents
C9263
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥1 FALGPA units/mg solid
>125 CDU/mg solid
Poids mol.
113-114 kDa
Solubilité
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Description générale
Les collagénases de Clostridium histolyticum (CCH) sont classées en deux types : I et II. Ces deux types sont des polypeptides simples ayant un poids moléculaire de respectivement 114 kDa et 113 kDa. La CCH I contient des domaines en tandem tandis que la CCH II contient un seul domaine pour la fixation du collagène.
Application
La collagénase a été utilisée dans la préparation de tissus artériels pour l'étude des produits finaux de glycosylation avancée (AGE). Cette enzyme a également été utilisée, en association avec d'autres protéases, pour la désagrégation de différents tissus : tissus tumoraux humains, tissus rénaux de souris, tissus cérébraux humains, tissus épithéliaux pulmonaires, etc. Elle se révèle efficace dans des études de perfusion hépatique et rénale, la digestion de pancréas et l'isolement d'hépatocytes non parenchymateux. Ce produit a été employé pour digérer des biopsies de peau d'avant-bras réalisées chez des patients atteints de la maladie de Parkinson pour réaliser des primocultures de fibroblastes de peau humaine. Cette enzyme Sigma a été utilisée pour isoler des îlots pancréatiques de rongeur dans une étude sur les fonctions de la glucokinase.
La collagénase de Clostridium histolyticum a été utilisée dans une étude portant sur la dégradation du collagène par la bactérie cariogène Streptococcus mutans. La collagénase de Clostridium histolyticum a également été utilisée pour étudier la capacité de survie de microréseaux de collagène en présence de collagénase.
Actions biochimiques/physiologiques
La collagénase de Clostridium histolyticum (CCH) est une enzyme de digestion qui agit principalement sur le collagène. Elle est utile dans le traitement de la maladie de Dupuytren (pathologie fibroproliférative).
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Remarque sur l'analyse
Cette enzyme possède également des activités clostripaïne, protéase neutre non spécifique et tryptique.
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Nicolai M Doliba et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 302(1), E87-E102 (2011-09-29)
It was reported previously that isolated human islets from individuals with type 2 diabetes mellitus (T2DM) show reduced glucose-stimulated insulin release. To assess the possibility that impaired bioenergetics may contribute to this defect, glucose-stimulated respiration (Vo(2)), glucose usage and oxidation
Collagenase Clostridium histolyticum: emerging practice patterns and treatment advances
Warwick D, et al.
Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, 50(5), 251-261 (2016)
Daniela Frasca et al.
Frontiers in immunology, 11, 392-392 (2020-03-19)
We have previously shown that the human obese adipose tissue (AT) contributes to increased secretion of adipocyte-specific IgG antibodies in individuals with obesity. This occurs without any exogenous stimulation, because the ongoing process of cell death in the obese AT
Maria Orfanoudaki et al.
Marine drugs, 18(1) (2020-01-08)
Mycosporine-like amino acids (MAAs) are water-soluble metabolites, reported to exhibit strong UV-absorbing properties. They have been found in a wide range of marine organisms, especially those that are exposed to extreme levels of sunlight, to protect them against solar radiation.
Agnes Petit et al.
The Journal of biological chemistry, 280(40), 34025-34032 (2005-08-05)
Mutations in the PTEN-induced kinase 1 (PINK1) gene have recently been implicated in autosomal recessive early onset Parkinson Disease (1, 2). To investigate the role of PINK1 in neurodegeneration, we designed human and murine neuronal cell lines expressing either wild-type
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.