25972-M
2-Deoxy-D-glucose
Non-metabolizable derivative of glucose that can be carried by the glucose carrier in human erythrocytes. An indirect inhibitor of hexokinase. Reported to reduce the incidence of doxorubicin-induced apoptosis.
Synonyme(s) :
2-Deoxy-D-glucose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white to white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2
Clé InChI
PMMURAAUARKVCB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable