Principaux documents
1.93624
Supelco
Phosphate de sodium monobasique dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
NaH2PO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161706
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Clé InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93624.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable