Principaux documents
1.93606
Supelco
Chlorure de sodium
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Beilstein:
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Pf
801 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93606.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93606.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93606.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable