Documents
1.93635
Supelco
Sulfate de sodium
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Synonyme(s) :
Sodium sulfate
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
EMPLURA®
Pf
884 °C (lit.)
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93635.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable