Principaux documents
1.93011
Supelco
Acide citrique monohydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Citric acid monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.14
Beilstein:
4018641
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93011.0521: 500 kg, Minimum order quantity: 20
1.93011.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
345.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
173.9 °C - closed cup