Principaux documents
1.93026
Supelco
Acide citrique
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Citric acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.12
Beilstein:
782061
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Limite d'explosivité
8 %, 65 °F
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Pf
153-159 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93026.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93026.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable