Principaux documents
1.00244
Supelco
Acide citrique monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique, Acide hydroxytricarballylique
500 G
155,00 $
1 KG
210,00 $
5 KG
783,00 $
25 KG
2 020,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
155,00 $
1 KG
210,00 $
5 KG
783,00 $
25 KG
2 020,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.14
Beilstein:
4018641
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-069-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
Solubilité:
880 g/L
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
Impuretés
≤200 ppm Sulfated ash
≤50 ppm In water insoluble matter
Couleur
clear
white to almost white
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa  
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Pf
135-152 °C
Température de transition
flash point 173.9 °C
Solubilité
880 g/L
Densité
1.54 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800‑1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Traces de cations
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤3 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clé InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biopolymeric Blends of Thermoplastic Starch and Polylactide as Sustainable Packaging Materials: This publication uses citric acid monohydrate in the synthesis of biodegradable polymers, highlighting its utility in developing sustainable materials within the industrial manufacturing and environmental sectors (Jozinović A et al., 2024).
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CX1725-1 ; CX1725-3 ; CX1725.
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie, calcul sur substance anhydre) : 99,5 % à 100,5 %
Identité (spectre IR) : test réussi
Aspect : cristaux blanc à blanc cassé ou incolores
Aspect de la solution (200 g/l, eau) : limpide (≤ 3 NTU), couleur d'une intensité inférieure ou égale à celle de la solution de référence Y₇, BY₇ ou GY₇
Fraction insoluble dans l'eau : ≤ 50 ppm
Chlorures (Cl) : ≤ 5 ppm
Phosphates (PO₄) : ≤ 10 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 20 ppm
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 5 ppm
Al (aluminium) : ≤ 0,2 ppm
As (arsenic) : ≤ 1 ppm
Hg (mercure) : ≤ 1 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 5 ppm
Fe (fer) : ≤ 3 ppm
Fe (fer, selon le chapitre "Réactifs" de la Ph. Eur.) : utilisable dans l'essai limite du fer
Pb (plomb) : ≤ 0,5 ppm
Oxalates (exprimés en C₂H₂O₄) : ≤ 50 ppm
Substances facilement carbonisables : test réussi
Cendres sulfatées : ≤ 200 ppm
Eau (méthode de Karl Fischer) : 7,5 % à 8,8 %
Conforme aux spécifications ACS, à la norme ISO 6353/2 et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
345.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
173.9 °C - closed cup