Principaux documents
1.72574
SAFC
Potassium hydrogen carbonate
for table water, FCC, E 501
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E501
Numéro de classement CE :
206-059-0
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conformité réglementaire
FCC
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
Solubilité
362 g/L
Densité
2.17 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Potassium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable