Principaux documents
1.72576
SAFC
Sodium fluoride
extra pure, for table water
Synonyme(s) :
Sodium fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
FNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-667-8
Pression de vapeur
1 hPa ( 1077 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Pf
996 °C
Solubilité
soluble 42 g/L
Densité
2.8 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
flavors and fragrances
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Sodium fluoride with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable