Documents
16-663
Sigma-Aldrich
Billes magnétiques Magna ChIP® Protéine A+G
provides a rapid, reproducible and efficient collection of immunocomplexes for ChIP and RIP assays
Synonyme(s) :
ChIP magnetic A+G beads, ChIP magnetic A/G beads, ChIP magnetic beads
About This Item
Code UNSPSC :
41105501
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Magna ChIP®
Conditions de stockage
do not freeze
Taille des particules
~3 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
L'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) est une méthode largement répandue pour étudier la distribution spécifique des gènes et à l'échelle génomique de protéines spécifiques de liaison de l'ADN ou de l'ARN ou de modifications des protéines. Tout comme les tests d'immunoprécipitation des protéines standards, la ChIP implique l'isolation d'immunocomplexes à l'aide d'un milieu solide, tels que l'agarose ou des billes magnétiques, associé à la protéine recombinante de liaison aux IgG soit A, soit G. Des expériences comparant l'action d'un mélange de billes magnétiques de protéine A à celle d'un mélange à base protéine G et à celle d'un mélange à base de protéines A/G ont révélé que le mélange de billes de protéines A et G fonctionne le mieux avec un large éventail d'isotypes d'anticorps. Le recours à des mélanges de billes de protéines A/G a rendu inutile l'identification du type de billes ou de kit à utiliser pour correspondre à une combinaison particulière d'affinité de liaison anticorps/billes. En plus de simplifier la procédure par rapport à l'utilisation soit de la protéine A seule, soit de la protéine G seule, les mélanges de billes magnétiques de protéines A/G ont amélioré le signal sur bruit sans compromettre la récupération de la chromatine en entrée dans les tests ChIP.
Application
Ce mélange de billes magnétiques de protéines A/G permet d'utiliser une gamme plus large d'anticorps que la protéine A ou G seule et de collecter de manière rapide, reproductible et efficace des immunocomplexes pour les tests d'immunoprécipitations de la chromatine (ChIP) et d'immunoprécipitations de l'ARN (RIP).
Utiliser 20 µl de suspension de billes par application ChIP. Contient suffisamment de réactifs pour 50 réactions de précipitation. Bien disperser les billes en les passant rapidement au vortex avant pipetage.
Utilisé pour détecter/quantifier : Protéine A+G
Qualité
Produit évalué en routine par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) avec des extraits nucléaires de cellules HeLa et le kit Magna ChIP® A (réf. 17-610).
Forme physique
Suspension liquide. Produit fourni sous la forme d'une suspension de billes magnétiques dans un tampon phosphate salin (pH 7,4) contenant 0,01 % de Tween®-20 et 0,09 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date d'expédition. Ne pas congeler.
Informations légales
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable