Principaux documents
16-661
Sigma-Aldrich
Billes magnétiques avec protéine A Magna ChIP®
Magna ChIP® Protein A Magnetic Beads
Recombinant Protein A covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein A beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Synonyme(s) :
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic A beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
50 REACTIONS
441,00 $
441,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 REACTIONS
441,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105507
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.52
441,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Magna ChIP®
Conditions de stockage
do not freeze
Taille des particules
~3 μm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Protéine A recombinante liée de manière covalente à des billes magnétiques. Ces billes constituent pour les utilisateurs un réactif rapide, reproductible et efficace pour collecter les immunocomplexes dans le cadre des essais d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP). Comparativement aux billes d'agarose avec protéine A conventionnelles, les billes magnétiques avec protéine A réduisent considérablement le temps de manipulation et le stress mécanique subi par les immunocomplexes cibles.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Permet de détecter/quantifier : Protéine A
Utiliser 20 µl de suspension de billes par application de ChIP. Contient suffisamment de réactifs pour 50 réactions de précipitation. Disperser minutieusement les billes par une rapide agitation au vortex avant pipetage.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) avec des extraits nucléaires de cellules HeLa et le kit Magna ChIP® A (réf. 17-610).
Forme physique
Suspension liquide. Produit fourni sous la forme d'une suspension épaisse de billes magnétiques dans une solution saline tamponnée au phosphate à pH 7,4 contenant 0,01 % de Tween®-20 et 0,09 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date d'expédition. Ne pas congeler.
Informations légales
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Distinct roles for Sp1 and E2F sites in the growth/cell cycle regulation of the DHFR promoter.
Jensen, D E, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 67, 24-31 (1997)
Gerda Lagger et al.
Molecular and cellular biology, 23(8), 2669-2679 (2003-04-01)
The cyclin-dependent kinase inhibitor p21/WAF1/CIP1 is an important regulator of cell cycle progression, senescence, and differentiation. Genotoxic stress leads to activation of the tumor suppressor p53 and subsequently to induction of p21 expression. Here we show that the tumor suppressor
Malay Choudhury et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 8920-8940 (2020-06-11)
In the current work we show that the profibrotic actions of TGF-β are mediated, at least in part, through a metabolic maladaptation in glutamine metabolism and how the inhibition of glutaminase 1 (GLS1) reverses pulmonary fibrosis. GLS1 was found to
Articles
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review