Principaux documents
17-700
Sigma-Aldrich
Kit d'immunoprécipitation des protéines de liaison à l'ARN Magna RIP®
RNA Immunoprecipitation (RIP) Kit containing all necessary reagents to perform 12 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads.
Synonyme(s) :
Magnetic Bead RNA Immunoprecipitation, Magnetic RIP kit, RIP Kit, RNA Immunopreciptation
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Magna RIP®
Upstate®
Technique(s)
RIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Description générale
L'immunoprécipitation des protéines de liaison à l'ARN (RIP) est le pendant version ARN de l'application ChIP (immunoprécipitation de la chromatine), plus connue, qui identifie les cibles, sur l'ADN, des protéines de liaison à l'ADN dans les cellules in vivo. La technique RIP peut être utilisée pour identifier spécifiquement les molécules d'ARN (de nombreux types) associées à certaines protéines de liaison nucléaires ou cytoplasmiques. Ces expériences consistent à immunoprécipiter les complexes de protéines de liaison à l'ARN formés de manière endogène et à co-isoler les espèces d'ARN associées et ces protéines de liaison à l'ARN. La purification de ces espèces d'ARN permet d'étudier et d'identifier des ARNm (et potentiellement les ARN non codants qui leur sont associés) et peut être mesurée directement par des applications downstream comme l'amplification en chaîne par polymérase quantitative après transcription inverse (RT-PCR), l'analyse sur puces à ADN (RIP-chip), ou les plateformes basées sur le "séquençage profond" ou le séquençage de seconde génération (RIP-Seq).
Caractéristiques et avantages :
- Billes magnétiques avec protéine A/G, optimisées pour se lier aux complexes immuns acide nucléique-protéine
- Inhibiteurs de RNAses et réactifs exempts de RNAses
- Témoins négatifs
La régulation de l'expression des gènes joue un rôle crucial dans les processus cellulaires complexes tels que le développement, la différenciation, ou la réponse cellulaire face aux changements environnementaux. Outre la régulation transcriptionnelle de l'expression génique par les facteurs de transcription, les cellules utilisent des mécanismes régulateurs post-transcriptionnels. L'un de ces mécanismes consiste à utiliser certaines protéines de liaison à l'ARN (RBP pour "RNA-binding protein") pour réguler de manière temporaire et coordonnée la vitesse de traduction d'ARNm de produits géniques fonctionnellement apparentés. Alors que la régulation de l'expression des gènes par les facteurs de transcription a beaucoup été étudiée de par le passé, la régulation post-transcriptionnelle des ARNm par les RBP et le rôle des ARN non codants dans ce processus est un domaine relativement nouveau qui reste encore à explorer.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Conditionnement
Capacité du kit pour RIP : 12 essais d'immunoprécipitation des protéines de liaison à l'ARN
Composants
Billes magnétiques avec protéine A/G
Tampon de lavage pour RIP
Tampon de lyse pour RIP
EDTA 0,5 M
SDS à 10 %
Solution saline I
Solution saline II
Promoteur de précipitation
IgG normale de souris
IgG de lapin purifiée
Cocktail d'inhibiteurs de protéases 200X
Inhibiteur de RNases
Protéinase K (10 mg/ml)
Eau exempte de nucléases
Forme physique
Deux boîtes contenant tous les réactifs nécessaires à la réalisation de 12 réactions individuelles d'immunoprécipitation des protéines de liaison à l'ARN (RIP).
Stockage et stabilité
Dès réception, conserver les composants aux températures figurant sur les étiquettes. Lorsqu'ils sont stockés comme indiqué, les composants du kit sont stables pendant 6 mois à partir de la date d'expédition.
Informations légales
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Ribonomics: identifying mRNA subsets in mRNP complexes using antibodies to RNA-binding proteins and genomic arrays.
Tenenbaum, Scott A, et al.
Methods, 26, 191-198 (2002)
Active stabilization of human endothelial nitric oxide synthase mRNA by hnRNP E1 protects against antisense RNA and microRNAs.
Ho, JJ; Robb, GB; Tai, SC; Turgeon, PJ; Mawji, IA; Man, HS; Marsden, PA
Molecular and cellular biology null
Downregulated LncRNA-ANCR promotes osteoblast differentiation by targeting EZH2 and regulating Runx2 expression.
Zhu, L; Xu, PC
Biochemical and biophysical research communications null
Cold-inducible RNA-binding protein (CIRP) regulates target mRNA stabilization in the mouse testis.
Xia, Z; Zheng, X; Zheng, H; Liu, X; Yang, Z; Wang, X
Febs Letters null
Cloning of the quail PIWI gene and characterization of PIWI binding to small RNAs.
Chen, R; Chang, G; Zhang, Y; Dai, A; Ma, T; Li, J; Zhai, F; Hua, D; Xia, M; Chen, G
Testing null