H9914
HIS-Select® Nickel Magnetic Agarose Beads
Synonyme(s) :
nickel charged magnetic beaded agarose
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Conjugué
magnetic beads
Forme
suspension
Durée de conservation
2 yr (Unopened product)
Matrice
6% beaded magnetic agarose
Capacité
≥15 mg/mL binding capacity
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Technologies d'expression de protéines destinées à différents systèmes d'expression répondant aux besoins de la recherche et de la production d'agents thérapeutiques et de vaccins.