1.46778
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
Histidine, Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, ICR plate, irradiated, plate diam. 150 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
TSA, Soybean Casein Digest Agar
185,00 $
About This Item
185,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Diam. de la plaque/du plateau
150 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenu apparenté
Settle plates for isolators and critical cleanrooms