1.44226
Bandelettes de gélose Hycon® TC-y
Tryptic Soy Agar, Thioglycollate, Lecithin, Polysorbate 80, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Bandelettes de gélose Hycon prêtes à l'emploi, TSA, Gélose tryptone-soja, GTS, Bandelettes de gélose
264,00 $
About This Item
264,00 $
Produits recommandés
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
Composition
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
Conditionnement
double packed of 40 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2