Principaux documents
1.44023
Millipore
Lames contact pour numération totale (TC) Hycon®
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, Histidine, for bacteria, for fungi, aseptically filled, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Lames contact Hycon®, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja, Gélose CASO, TSA
20 UNITS
91,30 $
100 UNITS
403,00 $
91,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
20 UNITS
91,30 $
100 UNITS
403,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
91,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (ready-to-use)
Durée de conservation
7 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
Conditionnement
pack of 100 units 1440230100
pack of 20 units 1440230020
Fabricant/nom de marque
HYCON®
Conditions de stockage
protect from light (Tightly closed. Dry)
pH
7.3 ( in H2O)
Pf
>95 °C
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Les lames contact pour numération totale (TC) ont été mises au point pour faciliter et simplifier le contrôle microbiologique des surfaces plates et incurvées. Chaque lame contact est scellée individuellement dans un film-support en PET souple et transparent et offre une surface rectangulaire de 25 cm2. La gélose tryptone-soja ou gélose tryptocaséine soja (Tryptic Soy Agar, TSA) est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un grand nombre de bactéries, de levures et de moisissures. Elle est additionnée d'agents neutralisants tels que la lécithine, le polysorbate 80 et l'histidine.
Application
Les lames contact pour numération totale (TC) sont conçues pour le dénombrement des germes totaux sur les surfaces sèches et désinfectées ainsi que sur le personnel dans les environnements contrôlés des lignes de production, plus précisément de produits agroalimentaires ainsi que de produits pharmaceutiques non stériles et stérilisés après conditionnement.
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.