1.37101
Chlorure de calcium dihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Calcium dichloride
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Calcium chloride dihydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais