126621
Bovine Serum Albumin
Cohn Fraction, 30% Aqueous Solution
Synonyme(s) :
Albumin, Bovine Serum, Cohn Fraction, 30% Aqueous Solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Albumin, Bovine Serum, Cohn Fraction, 30% Aqueous Solution,
Pureté
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
MALDI-TOF: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3