Principaux documents
1.20084
Millipore
Eshmuno® CPS Resin
Synonyme(s) :
Eshmuno® CPS
10 ML
150,00 $
100 ML
1 216,00 $
500 ML
4 284,00 $
5000 ML
Demander
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 ML
150,00 $
100 ML
1 216,00 $
500 ML
4 284,00 $
5000 ML
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
ligand
(Sulfoisobutyl)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Eshmuno®
Forme
resin
Paramètres
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
polymer, polyvinyl ether
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Température de transition
flash point 35 °C
Densité
1 g/cm3
Application(s)
recombinant protein
Technique de séparation
cation exchange
weak cation exchange
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
High capacity and salt tolerant cation exchange resin for recombinant protein purification
Caractéristiques et avantages
Eshmuno® CPS chromatography resin enables:
  • Outstanding binding capacities at elevated conductivity levels (≥ 10 mS/cm)
  • Excellent separation efficiencies at high protein loadings
  • Ease of implementation and selection of process parameters through strong cation exchanger chemistry without hydrophobic groups
  • Established Fab fragments, recombinant human growth factor, and recombinant proteins purification protocols
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Conditionnement
  • 1.20084.0100: Eshmuno® CPS Resin 100ml
  • 1.20084.0010: Eshmuno® CPS Resin 10ml
  • 1.20084.0500: Eshmuno® CPS Resin 500ml
  • 1.20084.5000: Eshmuno® CPS Resin 5L
Plastic bottle
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.