Principaux documents
1.20079
Millipore
Eshmuno® Q
Eshmuno® Q
Synonyme(s) :
Résine Eshmuno® Q
10 ML
176,00 $
100 ML
1 410,00 $
500 ML
4 963,00 $
5 L
Demander
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 ML
176,00 $
100 ML
1 410,00 $
500 ML
4 963,00 $
5 L
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
47101511
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Eshmuno®
Forme
resin
Analyte(s) spécifique(s)
MAbs
Paramètres
1000 cm/hr flow rate
1000 cm/hr max. flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
polymer, polyvinyl ether
Taille moyenne des particules
85 μm
Capacité
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
~150 mg, BSA binding capacity
Température de transition
flash point 35 °C (own results)
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
anion exchange
mixed mode
Température de stockage
2-30°C
Description générale
La résine Eshmuno® Q est une résine d'échange d'anions puissante, qui associe notre structure tentaculaire renommée à une matrice de base hydrophile en éther de polyvinyle. La résine Eshmuno® Q offre par conséquent des résultats exceptionnels dans les applications typiques d'échange d'anions, telles que l'élimination des impuretés des biomolécules en flux continu.
Caractéristiques et avantages
La résine de chromatographie Eshmuno® Q permet :
  • la purification de protéines et de peptides acides et neutres provenant de différentes sources, y compris le plasma
une productivité supérieure pour le downstream processing des biomolécules
  • un débit élevé par rapport au comportement pression-débit
  • une excellente élimination des impuretés, telles que les HCP, la protéine A lixiviée et les virus
  • des procédés de remplissage robustes et sûrs
  • une forte stabilité chimique
Conditionnement
  • 1.20079.0100 : Résine Eshmuno® Q, 100 ml
  • 1.20079.0010 : Résine Eshmuno® Q, 10 ml
  • 1.20079.0500 : Résine Eshmuno® Q, 500 ml
  • 1.20079.5000 : Résine Eshmuno® Q, 5 l
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Apparence : Suspension trouble de couleur crème, exempte d'impuretés mécaniques de grande taille.
Évaluation microscopique : Particules sphériques, dépourvues d'agglomérats ou de fines.
Matière extractible (eau) : ≤ 0,08 %
Capacité ionique : 90 - 190 µeq/ml
Test de performance (conalbumine) : 9 - 19 mS/cm
Test de performance (albumine de sérum humain) : 20 - 30 mS/cm
Perte de charge (colonne : DI=1,6 cm, L=10 cm à 5 ml/min) : ≤ 1,0 bar
Capacité de liaison aux protéines (albumine de sérum bovin) : 120 - 190 mg/ml
Taille des particules (50-120 µm) : ≥ 80 %
Taille des particules (d50) : 75 - 95 µm
Cérium : ≤ 30 µg/g
Endotoxines : ≤ 1,00 EU/ml
DGAT (dénombrement des germes aérobies totaux) : ≤ 100 UFC/ml
DMLT (dénombrement des moisissures et levures totales) : ≤ 100 UFC/ml
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Afficher tout
Contenu apparenté
La production de vaccins viraux sur mesure permet de surmonter les obstacles spécifiques au virus utilisé grâce à un travail collaboratif.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.