Principaux documents
1.17924
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-500 mg/L (Cl₂), MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelettes réactives chimiques pour mesurer le chlore
100 TESTS
65,90 $
65,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 TESTS
65,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
65,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Tests du chlore, colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
0-500 mg/L (Cl2)
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 mg/l (Cl2), MQuant®
Les bandelettes de test du chlore MQuant® conviennent au dosage rapide de fortes concentrations de désinfectants chlorés, qui sont principalement utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Sur la bandelette, le chlore libre oxyde un composé organique en un colorant violet. La concentration en chlore est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Pour une mesure quantitative ou une mesure du chlore total, nous vous invitons à utiliser les tests du chlore de nos gammes Reflectoquant® et Spectroquant®.
Bénéfices de l'approche "Design for Sustainability" (Concevoir de façon éco-responsable) :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
  • bandelette réactive avec réduction
  • tube en aluminium recyclé
  • notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Application
  • Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests : cette recherche explore l'utilisation de tests à flux latéral pour mesurer le chlore libre dans l'eau à de très faibles concentrations, offrant ainsi une méthode sensible pour la détection du chlore en chimie analytique (Schwenke et al., 2019).
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Protocoles
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this product be used to measure chlorine in cell culture media? If not, which other product could be used in this setting and is anything known on how the cell culture media might interfere with the measurement?
    1 answer
    1. Specific chlorine tests for samples like culture media are not provided in the portfolio. The usage instructions for several chlorine test products indicate their use with wastewater, bleaching solutions, and disinfectants samples. It is expected that an aqueous sample such as culture media may be measurable with a standard chlorine test. Determining the suitability of a specific product for the intended application and matrix is the responsibility of the end user.