Principaux documents
1.14752
Supelco
Ammonium Test, photometric
photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
250 TESTS
224,00 $
500 TESTS
339,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
250 TESTS
224,00 $
500 TESTS
339,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Test de l'ammonium, photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 250 tests (depending on package size)
sufficient for 500 tests
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Plage de mesure
0.010-3.00 mg/L (NH4-N)
0.013-3.86 mg/L (NH4+)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Indophenol blue)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie, (0,010 à 3,00 mg/l) (NH4-N), Spectroquant®
Cette méthode est analogue aux méthodes EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 et DIN 38406-5.
Ce kit avec réactifs de dosage de l'ammonium Spectroquant® permet de quantifier, sans cyanure, la concentration en ammonium des eaux usées, des eaux souterraines, des eaux de surface et de l'eau de mer. En général, l'ammonium se retrouve dans les sources d'eau suite au lessivage de terres agricoles fertilisées, une forte concentration en ammonium étant un indicateur de pollution fécale important.
Ce test peut également être utilisé dans d'autres domaines, comme l'analyse des aliments et des boissons ou l'analyse d'échantillons environnementaux et agricoles (comme la terre).
Les kits avec réactifs Spectroquant® contiennent des mélanges de réactifs prêts à l'emploi extrêmement stables qui permettent de réaliser les analyses conformément à la procédure décrite dans la notice d'utilisation.
Tous nos tests en tube et nos kits avec réactifs sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Teresa Steliga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Biodegradation is one of the most effective and profitable methods for the elimination of toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) and total petroleum hydrocarbons (TPH) from the environment. In this study, aerobic degradation of the mentioned pollutants by bacterial strains Mycolicibacteriumfrederiksbergense IN53
Protocoles
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in organic fertilizers by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Afficher tout
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf