Principaux documents
1.10079
Supelco
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelettes de test chimique des chlorures
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Nom du produit
Test du chlore, colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
chloride
Plage de mesure
500-3000 mg/L (Cl-)
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - ≥ 3 000 mg/l (Cl-), MQuant®
Les bandelettes de test du chlore MQuant® permettent de mesurer la concentration en ions chlorure de toutes les eaux naturelles. Leur concentration dépend de facteurs géologiques et de la situation locale générale. Les ions chlorure réagissent avec les ions argent, décolorant le chromate d'argent brun-rouge. La concentration en chlorures est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Avant de mesurer la demande chimique en oxygène (DCO), il est particulièrement recommandé de mesurer la teneur en chlorures de l'échantillon, cette espèce étant susceptible de provoquer énormément d'interférences. En prétestant vos échantillons avec les bandelettes de test du chlore Mquant®, vous pouvez choisir le facteur de dilution et la plage de mesure appropriés et économiser ainsi du temps et des ressources pour la mesure de la DCO.
Liaison
Remplace : 10079-1, 10079
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3