1.00598
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
About This Item
Produits recommandés
product name
Test du chlore, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Spectroquant®
Utilisation
sufficient for 1200 tests (free chlorine)
sufficient for 200 tests (depending on package size)
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Plage de mesure
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (DPD)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Ce test du chlore Spectroquant® permet de quantifier précisément les ions chlore dans divers types d'eau. Les désinfectants chlorés sont encore couramment utilisés dans le monde, essentiellement pour la chloration de l'eau potable et des piscines. En solution faiblement acide, le chlore réagit avec le dipropyl-p-phénylènediamine (DPD) pour former un colorant rouge-violet mesuré par photométrie.
La méthode est analogue aux méthodes EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G et DIN EN ISO 7393-2.
Tous nos tests en tube et nos kits avec réactifs sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Les kits avec réactifs Spectroquant® contiennent des mélanges de réactifs prêts à l'emploi extrêmement stables qui permettent de réaliser les analyses conformément à la procédure décrite dans la notice d'utilisation.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Protocoles
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.