1.16892
Ammonium Test Strips, reflectometric
0.2-7.0 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®
Synonyme(s) :
Ammonium chemical test strips, Ammonium test strip for instrument reader
About This Item
Produits recommandés
product name
Ammonium Test, reflectometric, 0.2-7.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Plage de mesure
0.2-7.0 mg/L (NH4+)
Compatibilité
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Assay
- standard 1:
0.4 - 0.6 mg/l
- standard 2: 2.2 - 2.8 mg/l
- standard 3: 5.4 - 6.6 mg/l
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Les clients ont également consulté
Articles
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.